Print…
3-Bromobenzyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Bromo-α-chlorotoluene, 1-(Chloromethyl)-3-bromobenzene, α-Chloro-3-bromotoluene, 1-Bromo-3-(chloromethyl)benzene
OR4547-25G OR4547-100G
APOSOR4547-25GEA 77 EUR
APOSOR4547-25G APOSOR4547-100G
3-Bromobenzyl chloride
3-Bromobenzyl chloride
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 118…119 °C/18mmHg
Densidade: 1,608 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040865
Número CAS: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,II