Print…
4-Methoxyindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4545-1G OR4545-25G OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA 23.2 EUR
APOSOR4545-1G APOSOR4545-25G APOSOR4545-5G
4-Methoxyindole 98%
4-Methoxyindole
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 181…183 °C/24mmHg
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009737
Número CAS: 4837-90-5