Print…
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 50.9 EUR
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃S
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026002
Número CAS: 31378-03-7
EINECS: 250-605-0