Print…
1-Iodopropano
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Propyl iodide
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 36.4 EUR
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Iodopropano
1-Iodopropano
Fórmula: C₃H₇I
Ponto de ebulição: 101…102 °C
Ponto de Fusão: –101 °C
Densidade: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001095
Número CAS: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3,III