Print…
Etilo 3-Iodobenzoato
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 79.9 EUR
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
Etilo 3-Iodobenzoato
Etilo 3-Iodobenzoato
Fórmula: C₉H₉IO₂
Peso Molecular: 276.07 g/mol
Ponto de ebulição: 160…161 °C/38mmHg
Densidade: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00044769
Número CAS: 58313-23-8