Print…
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 111 EUR
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromoisoquinoline
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00102193
Número CAS: 13130-79-5