Print…
5-Bromo-1-indanone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 21.9 EUR
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Fórmula: C₉H₇BrO
Ponto de Fusão: 125…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082718
Número CAS: 34598-49-7