Print…
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 0 EUR
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
3-Chlorobenzoyl chloride 99%
3-Chlorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 224…225 °C
Densidade: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000671
Número CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
UN: 3265
ADR: 8,II