Print…
3,5-Dibromobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4526-100G OR4526-25G OR4526-5G
APOSOR4526-100GEA 166 EUR
APOSOR4526-100G APOSOR4526-25G APOSOR4526-5G
3,5-Dibromobenzaldehyde
3,5-Dibromobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O
Ponto de Fusão: 89,7…91.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156887
Número CAS: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II