Print…
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-1-piperidineacetic acid methyl ester hydrochloride
OR452207-1G OR452207-500MG
APOSOR452207-1GEA 568 EUR
APOSOR452207-1G APOSOR452207-500MG
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride 97%
Methyl (4-aminopiperidin-1-yl)acetate dihydrochloride
Fórmula: C₈H₁₈Cl₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028101
Número CAS: 90152-50-4