Print…
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Benzoylpiperidine-2-carboxylic acid
OR452128-1G OR452128-5G
APOSOR452128-1GEA 121 EUR
APOSOR452128-1G APOSOR452128-5G
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid 97%
1-Benzoyl-2-piperidinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02211013
Número CAS: 78348-46-6