Print…
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452125-1G OR452125-500MG
APOSOR452125-1GEA 393 EUR
APOSOR452125-1G APOSOR452125-500MG
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride 97%
3-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08166754
Número CAS: 688809-97-4