Print…
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452116-1G OR452116-500MG
APOSOR452116-1GEA 522 EUR
APOSOR452116-1G APOSOR452116-500MG
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate 97%
tert-Butyl-2-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₂
Peso Molecular: 185.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11867900
Número CAS: 147202-35-5