Print…
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452113-1G OR452113-250MG OR452113-500MG
APOSOR452113-1GEA 0 EUR
APOSOR452113-1G APOSOR452113-250MG APOSOR452113-500MG
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Dimethylpiperidin-2-ylmethylamine dihydrochloride
Fórmula: C₈H₂₀Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09879171
Número CAS: 1185304-33-9