Print…
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methylpyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride, N-Methyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
OR452107-1G OR452107-250MG
APOSOR452107-1GEA 163 EUR
APOSOR452107-1G APOSOR452107-250MG
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride 97%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid methylamide hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21605763
Número CAS: 1361115-18-5