Print…
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₀O₅
Peso Molecular: 234.21 g/mol
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174422
Número CAS: 1084-45-3