Print…
3-Methylphenethyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-1GEA 0 EUR
APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Fórmula: C₉H₁₁Br
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 16799-08-9