Print…
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452068-1G OR452068-5G
APOSOR452068-1GEA 59.6 EUR
APOSOR452068-1G APOSOR452068-5G
((4-Iodophenyl)ethynyl)trimethylsilane 97%
Fórmula: C₁₁H₁₃ISi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04974026
Número CAS: 134856-58-9