3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propanoic acid
OR452066-1G
OR452066-25G
OR452066-5G
APOSOR452066-1GEA
85.7
EUR
APOSOR452066-1G
APOSOR452066-25G
APOSOR452066-5G
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Fórmula:
C₁₁H₁₄O₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00598205 Número CAS: 22174-29-4 |