Print…
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR452054-1G OR452054-5G
APOSOR452054-1GEA 456 EUR
APOSOR452054-1G APOSOR452054-5G
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride 97%
3-Dimethylaminomethylbenzoic acid hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997603
Número CAS: 155412-73-0