Print…
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(1-Piperidinylmethyl)-benzoic acid hydrochloride
OR452053-1G OR452053-5G
APOSOR452053-1GEA 307 EUR
APOSOR452053-1G APOSOR452053-5G
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid 97%
4-Piperidin-1-ylmethylbenzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05240080
Número CAS: 159691-33-5