Print…
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Fmoc-amino)-4-methylpentanoic acid
OR452042-1G OR452042-500MG
APOSOR452042-1GEA 589 EUR
APOSOR452042-1G APOSOR452042-500MG
Fmoc-DL-β-leucine 97%
Fmoc-DL-beta-leucine
Fórmula: C₂₁H₂₃NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863209
Número CAS: 282524-93-0