Print…
2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4520-100G OR4520-25G OR4520-5G
APOSOR4520-100GEA 0 EUR
APOSOR4520-100G APOSOR4520-25G APOSOR4520-5G
2-Bromo-5-chlorothiophene 98%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Fórmula: C₄H₂BrClS
Ponto de ebulição: 69…71 °C/18mmHg
Densidade: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014523
Número CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5