Print…
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromoveratric acid
OR4517-1G OR4517-25G OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4517-1G APOSOR4517-25G APOSOR4517-5G
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₄
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017542
Número CAS: 6286-46-0