Print…
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,5-dimethoxybenzene
OR4516-10G OR4516-250G OR4516-50G
APOSOR4516-10GEA 14.7 EUR
APOSOR4516-10G APOSOR4516-250G APOSOR4516-50G
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
2-Bromo-1,4-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 130…131 °C/10mmHg
Densidade: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008355
Número CAS: 25245-34-5
EINECS: 246-756-7