Print…
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
OR4515-100G OR4515-25G
APOSOR4515-100GEA 60.9 EUR
APOSOR4515-100G APOSOR4515-25G
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene 98%
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 153…155 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Densidade: 1,507 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009844
Número CAS: 17715-69-4
EINECS: 241-717-0