Print…
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate
OR45145-1G OR45145-250MG OR45145-50MG OR45145-100MG OR45145-500MG
APOSOR45145-1GEA 1040 EUR
APOSOR45145-1G APOSOR45145-250MG APOSOR45145-50MG APOSOR45145-100MG APOSOR45145-500MG
Ethyl 1,2,4-triazine-3-carboxylate, Grau técnico
Ethyl-1,2,4-triazine-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₇N₃O₂
Peso Molecular: 153.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566533
Número CAS: 6498-02-8