Print…
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451447-1G OR451447-5G OR451447-10G
APOSOR451447-1GEA 212 EUR
APOSOR451447-1G APOSOR451447-5G APOSOR451447-10G
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Methyl-4-(chloromethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₈ClNO₃
Peso Molecular: 189.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14702898
Número CAS: 1177292-31-7