Print…
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451446-1G OR451446-5G
APOSOR451446-1GEA 0 EUR
APOSOR451446-1G APOSOR451446-5G
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
3-Cyclopropyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₇H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12548034
Número CAS: 1284220-47-8