Print…
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451442-1G OR451442-5G
APOSOR451442-1GEA 66.7 EUR
APOSOR451442-1G APOSOR451442-5G
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
(1-Benzothien-2-ylmethyl)methylamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNS
Peso Molecular: 213.73 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03306023
Número CAS: 849776-43-8