Print…
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451436-1G OR451436-25G OR451436-5G
APOSOR451436-1GEA 0 EUR
APOSOR451436-1G APOSOR451436-25G APOSOR451436-5G
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-2-ethyl-2H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419806
Número CAS: 1001519-37-4