Print…
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451435-1G OR451435-25G OR451435-5G
APOSOR451435-1GEA 23.2 EUR
APOSOR451435-1G APOSOR451435-25G APOSOR451435-5G
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
4-Bromo-1-ethyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419804
Número CAS: 1001519-36-3