Print…
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451434-1G OR451434-5G
APOSOR451434-1GEA 26.1 EUR
APOSOR451434-1G APOSOR451434-5G
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-Amino-4-chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₄H₄ClN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15146532
Número CAS: 351990-69-7