Print…
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451430-1G OR451430-25G OR451430-5G OR451430-10G
APOSOR451430-1GEA 203 EUR
APOSOR451430-1G APOSOR451430-25G APOSOR451430-5G APOSOR451430-10G
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
3-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₄H₈ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16613948
Número CAS: 113140-10-6