Print…
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR451427-1G OR451427-5G
APOSOR451427-1GEA 48 EUR
APOSOR451427-1G APOSOR451427-5G
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-3,5-dimethyl-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₈ClN₃O₂
Peso Molecular: 189.6 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04968629
Número CAS: 51355-91-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III