Print…
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR451421-1G OR451421-5G
APOSOR451421-1GEA 116 EUR
APOSOR451421-1G APOSOR451421-5G
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
4-[(Methylamino)methyl]phenol hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11696453
Número CAS: 63989-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III