Print…
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451418-1G OR451418-5G
APOSOR451418-1GEA 34.8 EUR
APOSOR451418-1G APOSOR451418-5G
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
1-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethanone
Fórmula: C₆H₇BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04968842
Número CAS: 925200-47-1