Print…
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR451414-1G OR451414-5G
APOSOR451414-1GEA 58 EUR
APOSOR451414-1G APOSOR451414-5G
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
1-Cyclopropyl-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Fórmula: C₈H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840950
Número CAS: 21666-68-2