Print…
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451411-1G OR451411-5G
APOSOR451411-1GEA 197 EUR
APOSOR451411-1G APOSOR451411-5G
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
1-(Chloromethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₄ClN₃O₂
Peso Molecular: 161.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03423394
Número CAS: 51355-88-5