Print…
3,5-Dibromosalicylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4514-100G OR4514-25G OR4514-5G
APOSOR4514-100GEA 80 EUR
APOSOR4514-100G APOSOR4514-25G APOSOR4514-5G
3,5-Dibromosalicylic acid
3,5-Dibromosalicylic acid
Fórmula: C₇H₄Br₂O₃
Ponto de Fusão: 223…228 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002441
Número CAS: 3147-55-5
EINECS: 221-570-9