Print…
1,8-Naphthyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 207 EUR
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Fórmula: C₈H₆N₂
Ponto de Fusão: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059751
Número CAS: 254-60-4