Print…
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451331-1G OR451331-25G OR451331-5G
APOSOR451331-1GEA 21.9 EUR
APOSOR451331-1G APOSOR451331-25G APOSOR451331-5G
2,2'-Dithienyl disulphide 95+%
Fórmula: C₈H₆S₄
Ponto de ebulição: 132 °C
Ponto de Fusão: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066333
Número CAS: 6911-51-9