Print…
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451328-10G OR451328-50G OR451328-100G
APOSOR451328-10GEA 48 EUR
APOSOR451328-10G APOSOR451328-50G APOSOR451328-100G
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal 95%
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Fórmula: C₁₃H₂₀O₃
Ponto de ebulição: 99…100 °C
Densidade: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051786
Número CAS: 42783-78-8