Print…
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451327-100G OR451327-25G OR451327-5G
APOSOR451327-100GEA 227 EUR
APOSOR451327-100G APOSOR451327-25G APOSOR451327-5G
4-(Allyloxy)benzaldehyde 97%
4-(Allyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 150…152 °C
Densidade: 1,058 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014133
Número CAS: 40663-68-1