Print…
2,6-Dimetiltiofenol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451316-100G OR451316-25G OR451316-5G
APOSOR451316-100GEA 0 EUR
APOSOR451316-100G APOSOR451316-25G APOSOR451316-5G
2,6-Dimetiltiofenol 95+%
2,6-Dimetiltiofenol
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de ebulição: 122 °C
Densidade: 1,038 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010021
Número CAS: 118-72-9
UN: 3334
ADR: 9,III