Print…
Cinnamamide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cinnamamide (Predominantly trans)
OR451314-100G OR451314-500G
APOSOR451314-100GEA 29 EUR
APOSOR451314-100G APOSOR451314-500G
Cinnamamide 97%
Cinnamamide
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 148…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008033
Número CAS: 621-79-4