Print…
Methylsulphonylacetone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Methylsulphonyl)propanone
OR451312-100G OR451312-25G OR451312-5G
APOSOR451312-100GEA 557 EUR
APOSOR451312-100G APOSOR451312-25G APOSOR451312-5G
Methylsulphonylacetone 98+%
Methylsulphonylacetone
Fórmula: C₄H₈O₃S
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014745
Número CAS: 5000-46-4