Print…
6-Phenyl-1-hexanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451311-10G OR451311-1G OR451311-5G
APOSOR451311-10GEA 346 EUR
APOSOR451311-10G APOSOR451311-1G APOSOR451311-5G
6-Phenyl-1-hexanol 98%
6-Phenyl-1-hexanol
Fórmula: C₁₂H₁₈O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014063
Número CAS: 2430-16-2