Print…
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 0 EUR
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Fórmula: C₉H₁₂BrN
Ponto de ebulição: 172…173 °C
Densidade: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015476
Número CAS: 82842-52-2