Print…
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Biphenylyl)ethanol, 1-(4-Biphenyl)ethanol
OR451303-100G OR451303-25G OR451303-5G
APOSOR451303-100GEA 347 EUR
APOSOR451303-100G APOSOR451303-25G APOSOR451303-5G
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl 98%
4-(1-Hydroxyethyl)biphenyl
Fórmula: C₁₄H₁₄O
Ponto de Fusão: 95…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016859
Número CAS: 3562-73-0